Läs mer
4-Chloro-6-methylpyrimidine, 97%
Produktkod. 15421969
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15421969 1 g 1g
15441969 250 mg 250mg
15431969 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15421969 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64667.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3435-25-4 | C5H5ClN2 | 128.559 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig råvara och intermediär som används i
organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Förvara behållaren väl tillsluten. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3435-25-4
Molekylformel C5H5ClN2
Molekylvikt (g/mol) 128.559
MDL-nummer MFCD02322991
InChI-nyckel MVAXKFAQKTWRAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-6-chloro pyrimidine, 4-methyl-6-chloropyrimidine, pyrimidine, 4-chloro-6-methyl, 4-chloro-6-methyl-pyrimidine, 6-chloro-4-methylpyrimidine, 4-chloro-6-methyl-1,3-diazine, pubchem13240, 6-methyl-4-chloropyrimidin, ksc269g3h, pyrimidine, 4-chloro-6-methyl-6ci,7ci,8ci,9ci
PubChem CID 581796
IUPAC-namn 4-klor-6-metylpyrimidin
LEDER CC1=CC(=NC=N1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-6-methylpyrimidine
Färg Gult
Kvantitet 1 g
Beilstein 108656
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 128.56
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.