Läs mer
4-klor-6-metylkinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15476328
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15476328 1 g 1g
15486328 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15476328 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59890.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 18436-71-0 | Molekylformel: C10H8ClN | Molekylvikt: 177,631 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18436-71-0
Molekylformel C10H8ClN
Molekylvikt (g/mol) 177.631
MDL-nummer MFCD02684204
InChI-nyckel HZWWPOQFLMUYOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 4-chloro-6-methyl, 4-chloro-6-methyl-quinoline, acmc-1c6ji, ksc497i2j, 4-chloranyl-6-methyl-quinoline
PubChem CID 824624
IUPAC-namn 4-klor-6-metylkinolin
LEDER CC1=CC2=C(C=CN=C2C=C1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-6-methylquinoline
Kvantitet 1 g
Formel vikt 177.63
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.