Läs mer
4-Chloro-6-phenylpyrimidine, TRC
Produktkod. 30367471
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30367471 50 mg
1 options
Produktkod. 30367471 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC99430550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-6-phenylpyrimidine
CAS 3435-26-5
Molekylformel C10 H7 Cl N2
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H7ClN2/c11-10-6-9(12-7-13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
LEDER Clc1cc(ncn1)c2ccccc2
IUPAC-namn 4-chloro-6-phenylpyrimidine
Molekylvikt (g/mol) 190.629
Formel vikt 190.03