missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Chloro-6-phenylpyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-6-phenylpyrimidine |
| CAS | 3435-26-5 |
| Molekylformel | C10 H7 Cl N2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7ClN2/c11-10-6-9(12-7-13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H |
| LEDER | Clc1cc(ncn1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 4-chloro-6-phenylpyrimidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.629 |
| Formel vikt | 190.03 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?