Läs mer
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxylic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3ClF3NO2/c8-4-1-5(7(9,10)11)12-2-3(4)6(13)14/h1-2H,(H,13,14) |
| Formel vikt | 224.9804 |