Läs mer
4-Chloro-7-azaindole, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15585206 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15585206 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15585206 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 456710010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-7-azaindole
CAS 55052-28-3
Smältpunkt 176.0°C to 181.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C7H5ClN2
MDL-nummer MFCD08272232
Kvantitet 1 g
Synonym 4-chloro-7-azaindole, 4-chloro-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 4-chloro, 4-choro-7-azaindole, pubchem17277, acmc-1ay8o, 4-chloro-7-azaindol, ksc494a8l, 4-chloropyrrolo 2,3-b pyridine
InChI-nyckel HNTZVGMWXCFCTA-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClC1=C2C=CNC2=NC=C1
IUPAC-namn 4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Molekylvikt (g/mol) 152.58
PubChem CID 11389493
Formel vikt 152.58
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Chloro-7-azaindole, 97%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.