Läs mer
4-klor-7-azindol, 98 %
Produktkod. 15483268
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15483268 250 mg 250mg
15463268 1 g 1g
15473268 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15483268 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56734.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 55052-28-3 | C7H5ClN2 | 152,58 g/mol
En användbar mellanprodukt för forskning om läkemedelsupptäckt, såsom använd i syntesen av 7-azaindolderivat, syntetiska cytokininanaloger.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar En användbar intermediär för forskning om läkemedelsupptäckt, såsom används vid
syntes av 7-azaindolderivat, syntetiska cytokininanaloger.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55052-28-3
Molekylformel C7H5ClN2
Molekylvikt (g/mol) 152.58
MDL-nummer MFCD08272232
InChI-nyckel HNTZVGMWXCFCTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-7-azaindole, 4-chloro-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 4-chloro, 4-choro-7-azaindole, pubchem17277, acmc-1ay8o, 4-chloro-7-azaindol, ksc494a8l, 4-chloropyrrolo 2,3-b pyridine
PubChem CID 11389493
IUPAC-namn 4-klor-lH-pyrrolo[2,3-b]pyridin
LEDER ClC1=C2C=CNC2=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-7-azaindole
Smältpunkt 176 °C till 181 °C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2811
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 152.58
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.