Läs mer
4-kloro-7-azaindol, TRC
Produktkod. 30368428
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30368428 1 g
30361213 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30368428 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3645001G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55052-28-3
Molekylformel C7 H5 Cl N2
Molekylvikt (g/mol) 152.58
IUPAC-namn 4-kloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin
LEDER Clc1ccnc2[nH]ccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-7-azaindole
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H5ClN2/c8-6-2-4-10-7-5(6)1-3-9-7/h1-4H,(H,9,10)
Formel vikt 152.0141