missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Chloro-7-methoxy-2-methylquinoline, TRC

Produktkod. 30366246
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30366246 100 mg
30365826 500 mg
30360441 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30366246 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC596955100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 75896-68-3
Molekylformel C11H10NOCl
Molekylvikt (g/mol) 207.66
IUPAC-namn 4-chloro-7-methoxy-2-methylquinoline
LEDER COc1ccc2c(Cl)cc(C)nc2c1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Chloro-7-methoxy-2-methylquinoline
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H10ClNO/c1-7-5-10(12)9-4-3-8(14-2)6-11(9)13-7/h3-6H,1-2H3
Formel vikt 207.0451
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.