missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Chloro-7-methoxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinazoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-7-methoxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinazoline |
| CAS | 199327-59-8 |
| Molekylformel | C16 H20 Cl N3 O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Quinazoline, 4-chloro-7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-, 4-Chloro-7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]quinazoline, 4-Chloro-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-4-quinazoline, 4-Chloro-7-methoxy-6-(3-morpholinopropoxy)quinazoline, 4-Chloro-7-methoxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinazoline, 6-(3-Morpholinopropoxy)-4-chloro-7-methoxyquinazoline, 6-(3-Morpholinopropoxy)-7-methoxy-4-chloroquinazoline |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20ClN3O3/c1-21-14-10-13-12(16(17)19-11-18-13)9-15(14)23-6-2-3-20-4-7-22-8-5-20/h9-11H,2-8H2,1H3 |
| LEDER | COc1cc2ncnc(Cl)c2cc1OCCCN3CCOCC3 |
| IUPAC-namn | 4-[3-(4-chloro-7-methoxyquinazolin-6-yl)oxypropyl]morpholine |
| Molekylvikt (g/mol) | 337.8 |
| Formel vikt | 337.1193 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?