Läs mer
4-Chloro-7-methoxy-6-quinolinecarboxamide, TRC
Produktkod. 30367655
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30367655 250 mg
30361916 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30367655 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC369515250MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 417721-36-9
Molekylformel C11H9ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 236.65
Synonym 4-Chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxamide
IUPAC-namn 4-chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxamide
LEDER COc1cc2nccc(Cl)c2cc1C(=N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-7-methoxy-6-quinolinecarboxamide
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C11H9ClN2O2/c1-16-10-5-9-6(4-7(10)11(13)15)8(12)2-3-14-9/h2-5H,1H3,(H2,13,15)
Formel vikt 236.0353