missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Chloro-7-methoxyquinazolin-6-yl Acetate, Mikromol™
Beskrivning
4-Chloro-7-methoxyquinazolin-6-yl Acetate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-7-methoxyquinazolin-6-yl Acetate |
| CAS | 230955-75-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Chloro-7-methoxyquinazolin-6-yl Acetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H9 Cl N2 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 6-Quinazolinol, 4-chloro-7-methoxy-, 6-acetate, 6-Quinazolinol, 4-chloro-7-methoxy-, acetate (ester) (9CI), 4-Chloro-6-acetoxy-7-methoxyquinazoline, 4-Chloro-6-methylcarbonyloxy-7-methoxyquinazoline, 4-Chloro-7-methoxyquinazolin-6-yl acetate, 6-Acetoxy-4-chloro-7-methoxyquinazoline, Acetic acid 4-chloro-7-methoxyquinazolin-6-yl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9ClN2O3/c1-6(15)17-10-3-7-8(4-9(10)16-2)13-5-14-11(7)12/h3-5H,1-2H3 |
| LEDER | COc1cc2ncnc(Cl)c2cc1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | (4-chloro-7-methoxyquinazolin-6-yl) acetate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?