missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Chloro-7-methoxyquinolin-6-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-7-methoxyquinolin-6-ol |
| CAS | 205448-74-4 |
| Molekylformel | C10 H8 Cl N O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4-Chloro-7-methoxy-6-quinolinol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8ClNO2/c1-14-10-5-8-6(4-9(10)13)7(11)2-3-12-8/h2-5,13H,1H3 |
| LEDER | COc1cc2nccc(Cl)c2cc1O |
| IUPAC-namn | 4-chloro-7-methoxyquinolin-6-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.629 |
| Formel vikt | 209.024 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?