Läs mer
4-Chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo[b]thieno[2,3-d]pyrimidine, 96%
Produktkod. 15478465
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15478465 1 g 1g
15488465 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15478465 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33439.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 137438-23-4 | C11H11ClN2S | 238.733 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 137438-23-4
Molekylformel C11H11ClN2S
Molekylvikt (g/mol) 238.733
MDL-nummer MFCD02333821
InChI-nyckel ZSDWARZBRRSRLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydro 1 benzothieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo 4,5 thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo b thiopheno 2,3-d pyrimidine, 3-chloro-11-methyl-8-thia-4,6-diazatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2,4,6-tetraene, rs-4-chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydro 1 benzothieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-1 benzothiolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo b thieno 2,3-d pyrimidine, 3-chloro-11-methyl-8-thia-4,6-diazatricyclo 7.4.0.0 2 , trideca-1 9 ,2,4,6-tetraene, 3-chloro-11-methyl-8-thia-4,6-diazatricyclo 7.4.0.0?,? trideca-1 9 ,2,4,6-tetraene, 3-chloro-11-methyl-8-thia-4,6-diazatricyclo 7.4.0.0^ 2,7 trideca-1 9 ,2 7 ,3,5-tetraene
PubChem CID 2790841
IUPAC-namn 4-klor-7-metyl-5,6,7,8-tetrahydro-[1]bensotiolo[2,3-d]pyrimidin
LEDER CC1CCC2=C(C1)SC3=C2C(=NC=N3)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo[b]thieno[2,3-d]pyrimidine
Smältpunkt 109°C to 113°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 238.73
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.