Läs mer
4-klor-7-metyltieno[3,2-d]pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10543032
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10543032 1 g 1g
10417184 5 g 5g
10131262 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10543032 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer GK01634DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 175137-21-0
Molekylformel C7H5ClN2S
Molekylvikt (g/mol) 184.64
MDL-nummer MFCD00205202
InChI-nyckel IYJDOVYAFDVIDB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777586
IUPAC-namn 4-klor-7-metyltieno[3,2-d]pyrimidin
LEDER CC1=CSC2=C(Cl)N=CN=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-7-methylthieno[3, 2-d]pyrimidine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 4-chloro-7-methylthieno 3,2-d pyrimidine, thieno 3,2-d pyrimidine, 4-chloro-7-methyl, 4-chloro-7-methylthiopheno 3,2-d pyrimidine, thieno 3,2-d pyrimidine,4-chloro-7-methyl, pubchem23125, 4-chloro-7-methyl thieno 3,2-d pyrimidine, 4-chloro-7-methyl-thieno 3,2-d pyrimidine, 4-chloranyl-7-methyl-thieno 3,2-d pyrimidine, 4-chloro-7-methylthieno 2,3-d pyrimidine
Formel vikt 184.65
Procent renhet 97%