Läs mer
4-Chloro-7-nitro-2,1,3-benzothiadiazole, TRC
Produktkod. 30357790
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30357790 500 mg
1 options
Produktkod. 30357790 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC385765500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-7-nitro-2,1,3-benzothiadiazole
CAS 2207-29-6
Molekylformel C6H2N3O2SCl
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H2ClN3O2S/c7-3-1-2-4(10(11)12)6-5(3)8-13-9-6/h1-2H
LEDER [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c2nsnc12
IUPAC-namn 4-chloro-7-nitro-2,1,3-benzothiadiazole
Molekylvikt (g/mol) 215.62
Formel vikt 214.9556