Läs mer
4-Kloro-7-nitro-2,1,3-bensoxadiazol, TRC
Produktkod. 30359557
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30359557 1 g
1 options
Produktkod. 30359557 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3738951G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
CAS 10199-89-0
Molekylformel C6H2ClN3O3
Kvantitet 1 g
Synonym 4-Chloro-7-nitrobenzofurazan, 7-Chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole, NBD-Cl, NSC 228140
InChI formel InChI=1S/C6H2ClN3O3/c7-3-1-2-4(10(11)12)6-5(3)8-13-9-6/h1-2H
LEDER [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c2nonc12
IUPAC-namn 4-kloro-7-nitro-2,1,3-bensoxadiazol
Molekylvikt (g/mol) 199.55
Formel vikt 198.9785