Läs mer
4-klor-7-nitrobens-2-oxa-1,3-diazol,∽ 98 till 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11463280 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11463280 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11463280 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210136201
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-7-Nitrobenz-2-Oxa-1, 3-Diazole
CAS 10199-89-0
Analysprocentintervall Cirka 98 till 99 %
Molekylformel C6H2ClN3O3
Kvantitet 1 g
Synonym 4-chloro-7-nitrobenzofurazan, nbd chloride, 4-chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole, nbd-cl, 7-chloro-4-nitrobenzofurazan, 2,1,3-benzoxadiazole, 4-chloro-7-nitro, nbd-chloride, nbd-c 1, 1-chloro-4-nitrobenzoxadiazole, 4-nitro-7-chlorobenzofurazan
InChI-nyckel IGHBXJSNZCFXNK-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=C(C2=NON=C2C(=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 4-klor-7-nitro-2,1,3-bensoxadiazol
Molekylvikt (g/mol) 199.55
PubChem CID 25043
ChEBI CHEBI:78878
Formel vikt 199.6