Läs mer
4-Kloro-7-nitrobensofurazan, 98 %
Produktkod. 11452207
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11452207 25 g 25g
11442207 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11452207 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14165.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10199-89-0 | C6H2ClN3O3 | 199,55 g/mol
4-klor-7-nitrobensofurazan används som derivatiseringsreagens för kromatografianalys av aminosyror och aminer med låg molekylvikt. Det används vid framställning av fluorescerande fosfolipidderivat, hydroxynaftofurazan och 4-klor-7-nitrobensofurazandidekanoylfosfatidyletanolamin. Det fungerar som ett fluorescerande reagens för att märka fria sulfhydryler och N-terminaler i proteiner och fångsmedel för cysteinsulfensyra. Det är ett känsligt kromogent och fluorogent reagens. Den reagerar med trans-1-metoxi-3-(trimetylsilyloxi)-1,3-butadien (Danishefskys dien) för att bereda regioselektivt silylenoletern. Vidare används det för att märka peptider, proteiner och andra biomolekyler. Dessutom används det i syntesen av fluorescerande fosfolipidderivat, NBD-didekanoylfosfatidyletanolamin, funktionaliserad hydroxynaftofurazan och 7-nitrobensofurazan (NBD)-märkt maleimid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-klor-7-nitrobensofurazan används som derivatiseringsreagens för kromatografianalys av aminosyror och aminer med låg molekylvikt. Det används vid framställning av fluorescerande fosfolipidderivat, hydroxynaftofurazan och 4-klor-7-nitrobensofurazandidekanoylfosfatidyletanolamin. Det fungerar som ett fluorescerande reagens för att märka fria sulfhydryler och N-terminaler i proteiner och fångsmedel för cysteinsulfensyra. Det är ett känsligt kromogent och fluorogent reagens. Den reagerar med trans-1-metoxi-3-(trimetylsilyloxi)-1,3-′butadien (Danishefskys dien) för att bereda regioselektivt silylenoletern. Vidare används det för att märka peptider, proteiner och andra biomolekyler. Dessutom används det i syntesen av fluorescerande fosfolipidderivat, NBD-didekanoylfosfatidyletanolamin, funktionaliserad hydroxynaftofurazan och 7-nitrobensofurazan (NBD)-märkt maleimid.
Löslighet Löslig i metanol
, dimetylsulfoxid, dimetylformamid och kloroform.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10199-89-0
Molekylformel C6H2ClN3O3
Molekylvikt (g/mol) 199.55
MDL-nummer MFCD00005808
InChI-nyckel IGHBXJSNZCFXNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-7-nitrobenzofurazan, nbd chloride, 4-chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole, nbd-cl, 7-chloro-4-nitrobenzofurazan, 2,1,3-benzoxadiazole, 4-chloro-7-nitro, nbd-chloride, nbd-c 1, 1-chloro-4-nitrobenzoxadiazole, 4-nitro-7-chlorobenzofurazan
PubChem CID 25043
ChEBI CHEBI:78878
IUPAC-namn 4-klor-7-nitro-2,1,3-bensoxadiazol
LEDER C1=C(C2=NON=C2C(=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-7-nitrobenzofurazan
Smältpunkt 96 °C till 100 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 614212
Löslighetsinformation Löslig i metanol, dimetylsulfoxid, dimetylformamid och kloroform.
Formel vikt 199.56
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.