Läs mer
4-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline |
| CAS | 346-55-4 |
| Molekylformel | C10H5ClF3N |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Chloro-7-(trifluoromethyl)-quinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C10H5ClF3N/c11-8-3-4-15-9-5-6(10(12,13)14)1-2-7(8)9/h1-5H |
| LEDER | FC(C1=CC=C2C(Cl)=CC=NC2=C1)(F)F |
| IUPAC-namn | 4-chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.6 |
| Formel vikt | 231.01 |