Läs mer
4-Chloro-8-methylquinoline, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11449310
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449310 1 g 1g
11439310 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11449310 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50201.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-10-2026
CAS: 18436-73-2 | Molecular Formula: C10H8ClN | Molecular Weight: 177.631 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18436-73-2
Molekylformel C10H8ClN
Molekylvikt (g/mol) 177.631
MDL-nummer MFCD00272330
InChI-nyckel PGDPMZFATHZAIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-209els, 8-methyl-4-chloroquinoline, quinoline,4-chloro-8-methyl, 4-chloranyl-8-methyl-quinoline, quinoline, 4-chloro-8-methyl
PubChem CID 12326335
IUPAC-namn 4-klor-8-metylkinolin
LEDER CC1=CC=CC2=C(C=CN=C12)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-8-methylquinoline
Kvantitet 1 g
Formel vikt 177.63
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.