Läs mer
4-klor-8-(trifluormetyl)kinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11403547
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11403547
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17301.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 23779-97-7 | C10H5ClF3N | 231.602 g/mol
Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applications
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
Solubility
Low solubility in water.
Notes
Store at room temperature. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23779-97-7
Molekylformel C10H5ClF3N
Molekylvikt (g/mol) 231.602
MDL-nummer MFCD00134578
InChI-nyckel LINGICLAECZKAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-8-trifluoromethyl quinoline, 4-chloro-8-trifluoromethyl-quinoline, pubchem5859, acmc-1ccrg, 4-chloro-8-trifluoromethyl quinolline, quinoline, 4-chloro-8-trifluoromethyl
PubChem CID 90262
IUPAC-namn 4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
LEDER C1=CC2=C(C=CN=C2C(=C1)C(F)(F)F)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Smältpunkt 80°C to 82°C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Low solubility in water.
Formel vikt 231.61
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.