Läs mer
4-Kloro-8-(trifluormetyl)kinolin, TRC
Produktkod. 30362948
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30362948 50 g
1 options
Produktkod. 30362948 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC42205050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
CAS 23779-97-7
Molekylformel C10H5ClF3N
Kvantitet 50 g
Synonym 4-Chloro-8-(trifluoromethyl)-quinoline
InChI formel InChI=1S/C10H5ClF3N/c11-8-4-5-15-9-6(8)2-1-3-7(9)10(12,13)14/h1-5H
LEDER FC(F)(F)c1cccc2c(Cl)ccnc12
IUPAC-namn 4-klor-8-(trifluormetyl)kinolin
Molekylvikt (g/mol) 231.6
Formel vikt 231.0063