Läs mer
4-Kloro-8-(trifluormetyl)kinolin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline |
| CAS | 23779-97-7 |
| Molekylformel | C10H5ClF3N |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-Chloro-8-(trifluoromethyl)-quinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C10H5ClF3N/c11-8-4-5-15-9-6(8)2-1-3-7(9)10(12,13)14/h1-5H |
| LEDER | FC(F)(F)c1cccc2c(Cl)ccnc12 |
| IUPAC-namn | 4-klor-8-(trifluormetyl)kinolin |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.6 |
| Formel vikt | 231.0063 |