Läs mer
4-Chloro-a-[2-(dimethylamino)ethyl]benzeneacetonitrile (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-alpha-[2-(dimethylamino)ethyl]benzeneacetonitrile |
| CAS | 73775-50-5 |
| Molekylformel | C12H15ClN2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-(p-Chlorophenyl)-4-dimethylamino-butyronitrile, 4-Chloro-alpha-[2-(dimethylamino)ethyl]-benzeneacetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15ClN2/c1-15(2)8-7-11(9-14)10-3-5-12(13)6-4-10/h3-6,11H,7-8H2,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)CCC(C#N)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-(4-chlorophenyl)-4-(dimethylamino)butanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.71 |
| Formel vikt | 222.0924 |