Läs mer
4-Klor-alfa-metylfenyleddiksyra, 97 %
Produktkod. 11312336
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11312336 5 g 5g
11322336 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312336 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06020.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 938-95-4 | C9H9ClO2 | 184,619 g/mol
4-klor-alfa-metylfenylättiksyra används för att producera a-(4-klor-3-nitrofenyl)propionsaur. Det används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-klor-alfa-metylfenylättiksyra används för att producera a-(4-klor-3-nitrofenyl)propionsaur. Det används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibla material är oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 938-95-4
Molekylformel C9H9ClO2
Molekylvikt (g/mol) 184.619
MDL-nummer MFCD00044670
InChI-nyckel YOZILQVNIWNPFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chlorophenyl propanoic acid, 4-chloro-alpha-methylphenylacetic acid, dl-2-4-chlorophenyl propan-oic acid, dl-p-chloro-.alpha.-methylphenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-chloro-.alpha.-methyl, dl-2-4-chlorophenyl propanoic acid, 2-4-chloro-phenyl-propionic acid, dl-4-chloro-alpha-methylphenylacetic acid, ?-p-chlorohydratropic acid, 4-chloro methylphenylacetic acid
PubChem CID 102525
IUPAC-namn 2-(4-klorfenyl)propansyra
LEDER CC(C1=CC=C(C=C1)Cl)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-alpha-methylphenylacetic acid
Smältpunkt 55°C to 59°C
Kokpunkt 121°C to 126°C (0.2 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 2328710
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 184.62
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.