Läs mer
4-Klor-alfa-metylfenyleddiksyra, 97 %
Produktkod. 11322336
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11322336 25 g 25g
11312336 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322336 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06020.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 938-95-4 | C9H9ClO2 | 184,619 g/mol
4-klor-alfa-metylfenylättiksyra används för att producera a-(4-klor-3-nitrofenyl)propionsaur. Det används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-klor-alfa-metylfenylättiksyra används för att producera a-(4-klor-3-nitrofenyl)propionsaur. Det används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibla material är oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 938-95-4
Molekylformel C9H9ClO2
Molekylvikt (g/mol) 184.619
MDL-nummer MFCD00044670
InChI-nyckel YOZILQVNIWNPFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chlorophenyl propanoic acid, 4-chloro-alpha-methylphenylacetic acid, dl-2-4-chlorophenyl propan-oic acid, dl-p-chloro-.alpha.-methylphenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-chloro-.alpha.-methyl, dl-2-4-chlorophenyl propanoic acid, 2-4-chloro-phenyl-propionic acid, dl-4-chloro-alpha-methylphenylacetic acid, ?-p-chlorohydratropic acid, 4-chloro methylphenylacetic acid
PubChem CID 102525
IUPAC-namn 2-(4-klorfenyl)propansyra
LEDER CC(C1=CC=C(C=C1)Cl)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-alpha-methylphenylacetic acid
Smältpunkt 55 °C till 59 °C
Kokpunkt 121 °C till 126 °C (0,2 mmHg)
Kvantitet 25 g
Beilstein 2328710
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 184.62
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.