Läs mer
4-Chloro-alpha-toluenesulfonyl chloride, 97%
Produktkod. 11381929
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11381929 1 g 1g
11391929 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11381929 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26017.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6966-45-6 | C7H6Cl2O2S | 225.083 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6966-45-6
Molekylformel C7H6Cl2O2S
Molekylvikt (g/mol) 225.083
MDL-nummer MFCD01631927
InChI-nyckel DBJRPJSDYFDWPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenyl methanesulfonyl chloride, 4-chlorobenzylsulfonyl chloride, 4-chloro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 4-chloro-alpha-toluenesulfonyl chloride, chloro 4-chlorophenyl methyl sulfone, 4-chlorobenzenemethanesulfonyl chloride, 4-chlorophenyl methanesulphonyl chloride, 4-chlorophenyl methyl sulfonyl chloride, acmc-20apnh
PubChem CID 227304
IUPAC-namn (4-klorfenyl)metansulfonylklorid
LEDER C1=CC(=CC=C1CS(=O)(=O)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-alpha-toluenesulfonyl chloride
Smältpunkt 93°C to 96°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 225.1
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.