Läs mer
4-Chloro-benzoic Acid 1-(4-Methoxyphenyl)hydrazide Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-benzoic Acid 1-(4-Methoxyphenyl)hydrazide Hydrochloride |
| CAS | 13815-62-8 |
| Molekylformel | C14 H13 Cl N2 O2 . H Cl |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4-Chloro-benzoic Acid 1-(4-Methoxyphenyl)hydrazide Monohydrochloride, p-Chloro-benzoic Acid 1-(p-Methoxyphenyl)hydrazide Monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13ClN2O2.ClH/c1-19-13-8-6-12(7-9-13)17(16)14(18)10-2-4-11(15)5-3-10;/h2-9H,16H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.COc1ccc(cc1)N(N)C(=O)c2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC-namn | 4-chloro-N-(4-methoxyphenyl)benzohydrazide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 313.18 |
| Formel vikt | 312.0432 |