Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 4-klor-D-fenylalanin, 95 %
Produktkod. 15458467
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15458467 250 mg 250mg
15438467 1 g 1g
15448467 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15458467 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer H51982.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14091-08-8 | C9H10ClNO2 | 199.63 g/mol
Det appliceras i syntesen och placentabindningsförmågan hos fotokänsliga analoger av luteiniserande hormonfrisättande hormon (lhrh) med agonistiska och antagonistiska strukturer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det appliceras i syntesen och placentabindningsförmågan av fotokänsliga analoger av
luteiniserande hormonfrisättande hormon (lhrh) med agonistiska och antagonistiska strukturer.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14091-08-8
Molekylformel C9H10ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 199.63
MDL-nummer MFCD00079675
InChI-nyckel NIGWMJHCCYYCSF-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-chloro-d-phenylalanine, d-4-chlorophenylalanine, r-2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, d-phenylalanine, 4-chloro, 2r-2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, h-d-phe 4-cl-oh, fenclonine, r, d-p-chlorophenylalanine, unii-rss1jq7mes, rss1jq7mes
PubChem CID 667429
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-(4-klorfenyl)propansyra
LEDER NC(CC1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-D-phenylalanine
Smältpunkt 260 °C
UN-nummer UN2811
Beilstein 2416151
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 199.64
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Chloro-D-phenylalanine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Chloro-D-phenylalanine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.