Läs mer
4-Klor-DL-fenylalanin, 98+%
Produktkod. 11400933
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11400933 10 g 10g
11410933 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11400933 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13323.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1244.40 SEK
    1008.65 SEK / 10g
    Save 235.75 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7424-00-2 | C9H10ClNO2 | 199,63 g/mol
4-klor-DL-fenylalanin är en irreversibel tryptofanhydroxylasinhibitor som bryter ner serotonin i hjärnan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-klor-DL-fenylalanin är en irreversibel tryptofanhydroxylasinhibitor som bryter ner serotonin i hjärnan.
Löslighet
Löslig till 10 mM i 1 ekv. NaOH och till 5 mM i vatten med försiktig uppvärmning.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7424-00-2
Molekylformel C9H10ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 199.63
MDL-nummer MFCD00002601
InChI-nyckel NIGWMJHCCYYCSF-UHFFFAOYNA-N
Synonym fenclonine, 4-chloro-dl-phenylalanine, p-chlorophenylalanine, 2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, 4-chlorophenylalanine, dl-4-chlorophenylalanine, dl-p-chlorophenylalanine, fenchlonine, fenclonin, phenylalanine, 4-chloro
PubChem CID 4652
IUPAC-namn 2-amino-3-(4-klorfenyl)propansyra
LEDER NC(CC1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-DL-phenylalanine
Smältpunkt ∼265 °C (dekomposition)
Beilstein 2805758
Löslighetsinformation Löslig till 10 mM på 1 eq. NaOH och upp till 5 mM i vatten med mild uppvärmning.
Kvantitet 10 g
Formel vikt 199.64
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.