Läs mer
4-Chloro-DL-phenylglycine, 98%
Produktkod. 15486368
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15486368 100 g 100g
15476368 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15486368 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59921.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6212-33-5 | C8H8ClNO2 | 185.607 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes
, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Löslig i 0,1
mol/L NaOH (nästan genomskinlig).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6212-33-5
Molekylformel C8H8ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 185.607
MDL-nummer MFCD00049328
InChI-nyckel QGJGBYXRJVIYGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-2-4-chlorophenyl acetic acid, amino 4-chlorophenyl acetic acid, amino-4-chloro-phenyl-acetic acid, dl-2-4-chlorophenyl glycine, 2-4-chlorophenyl glycine, +/--4-chlorophenylglycine, h-dl-phg 4-cl-oh, 4-chloro-dl-phenylglycine, dl-4-chlorophenyl glycine, 4-chlorophenyl glycine
PubChem CID 587821
IUPAC-namn 2-amino-2-(4-klorfenyl)ättiksyra
LEDER C1=CC(=CC=C1C(C(=O)O)N)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-DL-phenylglycine
Färg Vitt
Löslighetsinformation Soluble in 0.1mol/L NaOH (almost transparency).
Kvantitet 100 g
Formel vikt 185.61
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.