missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Chloro-L-phenylalanine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-L-phenylalanine Hydrochloride |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10ClNO2.ClH/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13;/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13);1H/t8-;/m0./s1 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?