Läs mer
4-klor-L-fenylalanin, TRC
Produktkod. 30179236
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179236 5 g
30179138 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30179236 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC4231035G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14173-39-8
Molekylformel C9H10NO2Cl
Molekylvikt (g/mol) 199.63
Synonym 4-Chlorophenylalanine-2-Amino-3-(4-Chlorophenyl)Propanoic Acid.
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(4-klorofenyl)propansyra
LEDER N[C@@H](Cc1ccc(Cl)cc1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-L-phenylalanine
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H10ClNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
Formel vikt 199.04