missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Chloro Loratadine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 4-(4,8-Dichloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate |
| CAS | 165739-83-3 |
| Molekylformel | C22 H22 Cl2 N2 O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Ethyl 4-(4,8-Dichloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate, Loratadine Imp. C (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22Cl2N2O2/c1-2-28-22(27)26-11-8-14(9-12-26)20-17-6-4-16(23)13-15(17)3-5-18-19(24)7-10-25-21(18)20/h4,6-7,10,13H,2-3,5,8-9,11-12H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4c(Cl)ccnc24)CC1 |
| IUPAC-namn | ethyl 4-(4,8-dichloro-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 417.33 |
| Formel vikt | 416.1058 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?