Läs mer
4-Chloro-N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]benzamide (4-Chlorobenzoyltyramine), Mikromol™
Beskrivning
4-Chloro-N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]benzamide (4-Chlorobenzoyltyramine), Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorobenzoyltyramine |
| CAS | 41859-57-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Chlorobenzoyltyramine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H14 Cl N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Bezafibrate Imp. A (EP), 4-Chloro-N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]benzamide, 4-Chlorobenzoyltyramine, Bezafibrate Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14ClNO2/c16-13-5-3-12(4-6-13)15(19)17-10-9-11-1-7-14(18)8-2-11/h1-8,18H,9-10H2,(H,17,19) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Oc1ccc(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1 |
| Visa mer |