missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Chloro-N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]benzamide-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]benzamide-d4 |
| CAS | 1189464-84-3 |
| Molekylformel | C15H10D4ClNO2 |
| Kvantitet | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14ClNO2/c16-13-5-3-12(4-6-13)15(19)17-10-9-11-1-7-14(18)8-2-11/h1-8,18H,9-10H2,(H,17,19)/i3D,4D,5D,6D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(C(=O)NCCc2ccc(O)cc2)c([2H])c([2H])c1Cl |
| IUPAC-namn | 4-chloro-2,3,5,6-tetradeuterio-N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 279.75 |
| Formel vikt | 279.0964 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?