Läs mer
4-Chloro-N-(2,6-dichlorophenyl)benzamide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15455228
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15455228
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H59050.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 200807-46-1
Molekylformel C13H8Cl3NO
Molekylvikt (g/mol) 300.563
MDL-nummer MFCD00028788
InChI-nyckel MGCCUXCCTBKJAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-n-2,6-dichlorophenyl benzamide, 2',4,6'-trichlorobenzanilide
PubChem CID 4693001
IUPAC-namn 4-chloro-N-(2,6-dichlorophenyl)benzamide
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Cl)NC(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-N-(2,6-dichlorophenyl)benzamide
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 300.57
Procent renhet 97%