Läs mer
4-Chloro-N-(3-chloro-2-methylphenyl)butyramide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15415026
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15415026 250 mg 250mg
15405026 1 g 1g
2 options
Produktkod. 15415026
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H59439.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 500346-91-8
Molekylformel C11H13Cl2NO
Molekylvikt (g/mol) 246.131
MDL-nummer MFCD01358154
InChI-nyckel YTFOKDALOHUPSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-n-3-chloro-2-methylphenyl butanamide, 4-chloro-n-3-chloro-2-methylphenyl butyramide
PubChem CID 237738
IUPAC-namn 4-chloro-N-(3-chloro-2-methylphenyl)butanamide
LEDER CC1=C(C=CC=C1Cl)NC(=O)CCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-N-(3-chloro-2-methylphenyl)butyramide
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 246.13
Procent renhet 97%