missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Chloro-N-(3-chloro-2-methylphenyl)butyramide, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. p-7039928
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15415026 250 mg 250mg
15405026 1 g 1g
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15415026

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H59439.MD

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 500346-91-8
Molekylformel C11H13Cl2NO
Molekylvikt (g/mol) 246.131
MDL-nummer MFCD01358154
InChI-nyckel YTFOKDALOHUPSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-n-3-chloro-2-methylphenyl butanamide, 4-chloro-n-3-chloro-2-methylphenyl butyramide
PubChem CID 237738
IUPAC-namn 4-chloro-N-(3-chloro-2-methylphenyl)butanamide
LEDER CC1=C(C=CC=C1Cl)NC(=O)CCCCl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Chloro-N-(3-chloro-2-methylphenyl)butyramide
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 246.13
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.