missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Chloro-N-(4-chlorophenyl)-1,3,5-triazin-2-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-N-(4-chlorophenyl)-1,3,5-triazin-2-amine |
| CAS | 1107654-26-1 |
| Molekylformel | C9H6Cl2N4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6Cl2N4/c10-6-1-3-7(4-2-6)14-9-13-5-12-8(11)15-9/h1-5H,(H,12,13,14,15) |
| LEDER | Clc1ccc(Nc2ncnc(Cl)n2)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-chloro-N-(4-chlorophenyl)-1,3,5-triazin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.08 |
| Formel vikt | 239.997 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?