Läs mer
4-klor-N-(4-metoxifyneyl)bensamid, 97 %
Produktkod. 15451728
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15451728 250 mg 250mg
15441728 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15451728 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55469.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
CAS: 4018-82-0 | C14H12ClNO2 | 261,705 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4018-82-0
Molekylformel C14H12ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 261.705
MDL-nummer MFCD00508611
InChI-nyckel UVGPQLMHIRNFEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-n-4-methoxyphenyl benzamide, n-p-chlorobenzoyl-p-anisidine, 4-chloro-n-4-methoxy-phenyl-benzamide, benzamide, 4-chloro-n-4-methoxyphenyl, cambridge id 5190257, n-4-methoxyphenyl-4-chlorobenzamide, 4-chloro-n-4-methoxyphenyl-benzamide, 4-chloro-n-4-methoxyphenyl benzamide #, 4-chlorobenzenamide, n-4-methoxyphenyl
PubChem CID 221848
IUPAC-namn 4-klor-N-(4-metoxifenyl)bensamid
LEDER COC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-N-(4-methoxyphenyl)benzamide
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 261.71
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.