Läs mer
4-Chloro-N-formylbenzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-N-formylbenzamide |
| CAS | 94670-39-0 |
| Molekylformel | C8 H6 Cl N O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4-Chloro-N-formylbenzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6ClNO2/c9-7-3-1-6(2-4-7)8(12)10-5-11/h1-5H,(H,10,11,12) |
| LEDER | Clc1ccc(cc1)C(=O)NC=O |
| IUPAC-namn | 4-chloro-N-formylbenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.592 |
| Formel vikt | 183.009 |