Läs mer
4-klor-N'-hydroxibensenkarboximidamid, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10462474
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10462474 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 10462474 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB06960CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 5033-28-3
Molekylformel C7H7ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 170.60
MDL-nummer MFCD00029674
InChI-nyckel QBGONPQFBDUVPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym z-4-chloro-n'-hydroxybenzamidine, 4-chloro-n-hydroxy-benzamidine, 4-chloro-n-hydroxybenzenecarboximidamide, 4-chlorobenzamide oxime, z-4-chloro-n'-hydroxybenzimidamide, 4-chloro-n'-hydroxybenzene-1-carboximidamide, z-4-chloro-n'-hydroxybenzene-1-carboximidamide, 4-chloro-n'-hydroxybenzimidamide, 4-chloro-benzamidoxime, 4-chlorophenyl hydroxyimino methylamine
PubChem CID 9561067
IUPAC-namn (Z)-4-klor-N'-hydroxibensen-l-karboximidamid
LEDER N\C(=N/O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
CAS Min % 95.0
Kvantitet 250 mg
Analysprocentintervall 95%
Linjär formel ClC6H4C(=NOH)NH2
Formel vikt 170.6
Procent renhet 95%