Läs mer
4-kloro-n'-hydroxybenzimidamid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-N'-hydroxybenzimidamide |
| CAS | 5033-28-3 |
| Molekylformel | C7H7ClN2O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7ClN2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10-11/h1-4,11H,(H2,9,10) |
| LEDER | ONC(=N)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-kloro-N-hydroxybensenkarboximidmidid |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.6 |
| Formel vikt | 170.0247 |