Läs mer
4-kloro-n'-hydroxybenzimidamid, TRC
Produktkod. 30348935
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30348935 5 g
1 options
Produktkod. 30348935 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3681285G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-N'-hydroxybenzimidamide
CAS 5033-28-3
Molekylformel C7H7ClN2O
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H7ClN2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10-11/h1-4,11H,(H2,9,10)
LEDER ONC(=N)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC-namn 4-kloro-N-hydroxybensenkarboximidmidid
Molekylvikt (g/mol) 170.6
Formel vikt 170.0247