Läs mer
4-kloro-n'-hydroxybenzimidamid, TRC
Produktkod. 30354568
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30354568 250 mg
1 options
Produktkod. 30354568 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC368128250MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-N'-hydroxybenzimidamide
CAS 5033-28-3
Molekylformel C7H7ClN2O
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H7ClN2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10-11/h1-4,11H,(H2,9,10)
LEDER ONC(=N)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC-namn 4-kloro-N-hydroxybensenkarboximidmidid
Molekylvikt (g/mol) 170.6
Formel vikt 170.0247