Läs mer
4-Chloro-N-methylaniline, 95%
Produktkod. 11496836
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11496836 1 g 1g
11406846 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11496836 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23962.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 932-96-7 | C7H8ClN | 141.598 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 932-96-7
Molekylformel C7H8ClN
Molekylvikt (g/mol) 141.598
MDL-nummer MFCD00000614
InChI-nyckel XCEYKKJMLOFDSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chloro-n-methylaniline, benzenamine, 4-chloro-n-methyl, n-methyl-4-chloroaniline, n-p-chlorobenzyl methylamine, n-methyl-p-chloroaniline, aniline, p-chloro-n-methyl, unii-2ixy9ja2p8, 4-chloro-n-methylbenzenamine, ccris 2889, n-4-chlorophenyl-n-methylamine
PubChem CID 70272
IUPAC-namn 4-klor-N-metylanilin
LEDER CNC1=CC=C(C=C1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-N-methylaniline
Kokpunkt 238°C to 240°C
Flampunkt >100°C (212°F)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 2205846
Formel vikt 141.6
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.