Läs mer
4-Chloro-N-methylbenzenesulphonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-N-methylbenzenesulphonamide |
| CAS | 6333-79-5 |
| Molekylformel | C7H8ClNO2S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-[(N-Methylamino)sulfonyl]-4-chloro-benzene, N-Methyl-4-chlorobenzenesulfonamide, N-Methyl-p-chlorobenzenesulfonamide, NSC 31051, NSC 404320 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8ClNO2S/c1-9-12(10,11)7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,9H,1H3 |
| LEDER | CNS(=O)(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-chloro-N-methylbenzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.66 |
| Formel vikt | 204.9964 |