Läs mer
Alfa Aesar™ 4-Chloro-N-methylbenzylamine, 95%
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-N-methylbenzylamine |
| Kokpunkt | 77°C to 78°C (1 mmHg) |
| Kvantitet | 1 g |
| UN-nummer | UN2735 |
| Formel vikt | 155.62 |
| Procent renhet | 95% |